Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701144
Sigma-Aldrich
Anty-BTK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTK(695)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen odgrywa kluczową rolę w rozwoju komórek B. Mutacje w tym genie powodują agammaglobulinemię typu 1 sprzężoną z chromosomem X, która jest niedoborem odporności charakteryzującym się brakiem produkcji dojrzałych limfocytów B i związanym z brakiem rearanżacji łańcucha ciężkiego Ig. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. [Dostarczone przez RefSeq, grudzień 2013].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiej BTK
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)