Kluczowe dokumenty
SAB5701079
Sigma-Aldrich
Anti-AGK antibody produced in mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
stężenie
0.65 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AGK(55750)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a mitochondrial membrane protein involved in lipid and glycerolipid metabolism. The encoded protein is a lipid kinase that catalyzes the formation of phosphatidic and lysophosphatidic acids. Defects in this gene have been associated with mitochondrial DNA depletion syndrome 10.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-422 of human AGK (NP_060708.1).
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1