Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701064
Sigma-Aldrich
Anti-VCP antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, rat, human
metody:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCP(7415)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of a family that includes putative ATP-binding proteins involved in vesicle transport and fusion, 26S proteasome function, and assembly of peroxisomes. This protein, as a structural protein, is associated with clathrin, and heat-shock protein Hsc70, to form a complex. It has been implicated in a number of cellular events that are regulated during mitosis, including homotypic membrane fusion, spindle pole body function, and ubiquitin-dependent protein degradation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human VCP
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)