Kluczowe dokumenty
SAB5700953
Sigma-Aldrich
Anty-CXCR3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
0.19 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCR3(2833)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor sprzężony z białkiem G o selektywności dla trzech chemokin, określanych jako CXCL9/Mig (monokina indukowana przez interferon-g), CXCL10/IP10 (białko 10 kDa indukowane przez interferon-g) i CXCL11/I-TAC (chemoatraktant komórek T a indukowany przez interferon). Wiązanie chemokin z tym białkiem indukuje odpowiedzi komórkowe, które są zaangażowane w ruch leukocytów, w szczególności aktywację integryny, zmiany cytoszkieletu i migrację chemotaktyczną. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. Jedna z izoform (CXCR3-B) wykazuje wysokie powinowactwo wiązania z chemokiną CXCL4/PF4 (PMID:12782716). [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego CXCR3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)