Kluczowe dokumenty
SAB5700943
Sigma-Aldrich
Lekki łańcuch antyferrytyny
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTL(2512)
Opis ogólny
Gen ten koduje lekką podjednostkę białka ferrytyny. Ferrytyna jest głównym wewnątrzkomórkowym białkiem magazynującym żelazo u prokariotów i eukariotów. Składa się z 24 podjednostek ciężkich i lekkich łańcuchów ferrytyny. Różnice w składzie podjednostek ferrytyny mogą wpływać na szybkość pobierania i uwalniania żelaza w różnych tkankach. Główną funkcją ferrytyny jest przechowywanie żelaza w stanie rozpuszczalnym i nietoksycznym. Defekty w genie lekkiego łańcucha ferrytyny są związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi i zespołem hiperferrytynemii-zaćmy. Gen ten posiada wiele pseudogenów. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego łańcucha lekkiego ferrytyny
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700943-100UL4065267659176