Kluczowe dokumenty
SAB5700934
Sigma-Aldrich
Anty-FABP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.07 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP1(2168)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko wiążące kwasy tłuszczowe występujące w wątrobie. Białka wiążące kwasy tłuszczowe to rodzina małych, wysoce konserwatywnych białek cytoplazmatycznych, które wiążą długołańcuchowe kwasy tłuszczowe i inne hydrofobowe ligandy. To białko i FABP6 (białko wiążące kwasy tłuszczowe w jelicie krętym) są również zdolne do wiązania kwasów żółciowych. Uważa się, że rola FABP obejmuje wychwyt, transport i metabolizm kwasów tłuszczowych. [dostarczone przez RefSeq, Mar 2011].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego FABP1
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)