Kluczowe dokumenty
SAB5700854
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HLA-Ewytwarzane u królika
Synonim(y):
EA1.2, EA2.1, HLA-6.2, HLA-E, QA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
40
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.22 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HLA-E(3133)
Opis ogólny
HLA-E należy do paralogów łańcucha ciężkiego HLA klasy I. Ta cząsteczka klasy I jest heterodimerem składającym się z łańcucha ciężkiego i łańcucha lekkiego (beta-2 mikroglobuliny). Łańcuch ciężki jest zakotwiczony w błonie. HLA-E wiąże ograniczony podzbiór peptydów pochodzących z peptydów liderowych innych cząsteczek klasy I. Łańcuch ciężki ma około 45 kDa, a jego gen zawiera 8 eksonów. Ekson pierwszy koduje peptyd liderowy, eksony 2 i 3 kodują domeny alfa1 i alfa2, które wiążą peptyd, ekson 4 koduje domenę alfa3, ekson 5 koduje region transbłonowy, a eksony 6 i 7 kodują ogon cytoplazmatyczny.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego HLA-E (NP_005507.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)