Kluczowe dokumenty
SAB5700850
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-ACOX1produkowane u królika
Synonim(y):
ACOX, ACOX1, PALMCOX, SCOX
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70
74
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
6.6 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACOX1(51)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest pierwszym enzymem szlaku beta-oksydacji kwasów tłuszczowych, który katalizuje desaturację acylo-CoA do 2-trans-enoilo-CoA. Oddaje elektrony bezpośrednio tlenowi cząsteczkowemu, wytwarzając w ten sposób nadtlenek wodoru. Defekty w tym genie powodują pseudoneonatalną adrenoleukodystrofię, chorobę charakteryzującą się akumulacją bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-270 ludzkiego ACOX1 (NP_004026.2).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)