Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
SAB5700718
Sigma-Aldrich
Anti-SPTA1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
EL2, HPP, HS3, SPH3, SPTA, SPTA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
279
280
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.18 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPTA1(6708)
Opis ogólny
Spectrin is an actin crosslinking and molecular scaffold protein that links the plasma membrane to the actin cytoskeleton, and functions in the determination of cell shape, arrangement of transmembrane proteins, and organization of organelles. It is a tetramer made up of alpha-beta dimers linked in a head-to-head arrangement. This gene is one member of a family of alpha-spectrin genes. The encoded protein is primarily composed of 22 spectrin repeats which are involved in dimer formation. It forms weaker tetramer interactions than non-erythrocytic alpha spectrin, which may increase the plasma membrane elasticity and deformability of red blood cells. Mutations in this gene result in a variety of hereditary red blood cell disorders, including elliptocytosis type 2, pyropoikilocytosis, and spherocytic hemolytic anemia.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 940-1160 of human SPTA1 (NP_003117.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1