Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700649
Sigma-Aldrich
Anti-ATG7 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
APG7-LIKE, APG7L, ATG7, Apg7/Atg7, GSA7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
68
75
77
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
4.04 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATG7(10533)
Opis ogólny
This gene encodes an E1-like activating enzyme that is essential for autophagy and cytoplasmic to vacuole transport. The encoded protein is also thought to modulate p53-dependent cell cycle pathways during prolonged metabolic stress. It has been associated with multiple functions, including axon membrane trafficking, axonal homeostasis, mitophagy, adipose differentiation, and hematopoietic stem cell maintenance. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-676 of human ATG7 (NP_001129503.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1