Kluczowe dokumenty
SAB5700643
Sigma-Aldrich
Anti-RIG-I/DDX58 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
DDX58, RIG-I, RIGI, RLR-1, SGMRT2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
101
106
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2.38 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:20-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:20-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX58(23586)
Opis ogólny
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases which are implicated in a number of cellular processes involving RNA binding and alteration of RNA secondary structure. This gene encodes a protein containing RNA helicase-DEAD box protein motifs and a caspase recruitment domain (CARD). It is involved in viral double-stranded (ds) RNA recognition and the regulation of immune response.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 830 to the C-terminus of human RIG-I / DDX58 (NP_055129.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1