Kluczowe dokumenty
SAB5700616
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IRS1produkowane u królików
Synonim(y):
HIRS-1, IRS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
131
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1.3 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRS1(3667)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które jest fosforylowane przez kinazę tyrozynową receptora insuliny. Mutacje w tym genie są związane z cukrzycą typu II i podatnością na insulinooporność.
Immunogen
Rekombinowane białko ludzkiego IRS1
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)