Kluczowe dokumenty
SAB5700585
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DLG2-Y340 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
PPP1R58, PSD-93, PSD93
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, mouse
metody:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
2.57mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr340)
informacje o genach
human ... DLG2(1740)
Immunogen
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding Y340 of human DLG2.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)