Kluczowe dokumenty
SAB5700564
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-FADD-S194produkowane u królików
Synonim(y):
FADD, GIG3, MORT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
3.67 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer194)
informacje o genach
human ... FADD(8772)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cząsteczką adaptorową, która oddziałuje z różnymi receptorami na powierzchni komórki i pośredniczy w przekazywaniu sygnałów apoptotycznych. Poprzez swoją C-końcową domenę śmierci, białko to może być rekrutowane przez receptor TNFRSF6/Fas, receptor czynnika martwicy nowotworu, TNFRSF25 i receptor TNFSF10/TRAIL, a tym samym uczestniczy w sygnalizacji śmierci zainicjowanej przez te receptory. Interakcja tego białka z receptorami ujawnia N-końcową domenę efektorową tego białka, co pozwala mu rekrutować kaspazę-8, a tym samym aktywować kaskadę proteaz cysteinowych. Badania nokautu u myszy sugerują również znaczenie tego białka we wczesnym rozwoju komórek T.
Immunogen
Syntetyczny peptyd fosfo odpowiadający resztom otaczającym S194 ludzkiego FADD.
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)