Key Documents
SAB5700523
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-IKKα/β-S176/180 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.44 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer176/pSER180)
informacje o genach
human ... CHUK(1147)
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S176/180 of human IKKα/β.
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1