Kluczowe dokumenty
SAB5700500
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-RELA-T435produkowane u królików
Synonim(y):
CMCU, NF-kB p65, NFKB3, RELA, p65
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
58
59
60
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
0.58 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr435)
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Opis ogólny
NF-kappa-B jest wszechobecnym czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w kilka procesów biologicznych. Jest on utrzymywany w cytoplazmie w stanie nieaktywnym przez specyficzne inhibitory. Po degradacji inhibitora, NF-kappa-B przemieszcza się do jądra i aktywuje transkrypcję określonych genów. NF-kappa-B składa się z NFKB1 lub NFKB2 związanych z REL, RELA lub RELB. Najbardziej rozpowszechnioną formą NF-kappa-B jest NFKB1 skompleksowany z produktem tego genu, RELA. Dla tego genu znaleziono cztery warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym T435 ludzkiej RELA
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)