Kluczowe dokumenty
SAB5700499
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-PLCB3-S1105produkowane u królików
Synonim(y):
PLCB3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
131
138
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
3.78 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1105)
informacje o genach
human ... PLCB3(5331)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny enzymów fosfolipazy C beta, które katalizują produkcję wtórnych przekaźników diacyloglicerolu i 1,4,5-trifosforanu inozytolu z fosfatydyloinozytolu w transdukcji sygnału za pośrednictwem receptora związanego z białkiem G. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S1105 ludzkiego PLCB3 (NP_000923.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)