SAB5700460
Anti-Phospho-TBC1D4-T642 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
AS160, NIDDM5, TBC1D4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
139
145
146
53
60
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
0.85 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr642)
informacje o genach
human ... TBC1D4(9882)
Opis ogólny
Immunogen
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)