Kluczowe dokumenty
SAB5700422
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-TNK2-Y284 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
ACK, ACK-1, ACK1, TNK2, p21cdc42Hs
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
114
119
60
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.71 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr284)
informacje o genach
human ... TNK2(10188)
Opis ogólny
This gene encodes a tyrosine kinase that binds Cdc42Hs in its GTP-bound form and inhibits both the intrinsic and GTPase-activating protein (GAP)-stimulated GTPase activity of Cdc42Hs. This binding is mediated by a unique sequence of 47 amino acids C-terminal to an SH3 domain. The protein may be involved in a regulatory mechanism that sustains the GTP-bound active form of Cdc42Hs and which is directly linked to a tyrosine phosphorylation signal transduction pathway. Several alternatively spliced transcript variants have been identified from this gene, but the full-length nature of only two transcript variants has been determined.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y284 of human TNK2 (NP_005772.3).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)