Kluczowe dokumenty
SAB5700413
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfoALOX5-S271wytwarzane u królika
Synonim(y):
5-LO, 5-LOX, 5LPG, ALOX5, LOG5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56
61
71
74
77
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.45 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer271)
informacje o genach
human ... ALOX5(240)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny genów lipooksygenazy i odgrywa podwójną rolę w syntezie leukotrienów z kwasu arachidonowego. Kodowane białko, które ulega ekspresji specyficznie w komórkach pochodzących ze szpiku kostnego, katalizuje konwersję kwasu arachidonowego do kwasu 5(S)-hydroperoksy-6-trans-8,11,14-cis-eikozatetraenowego, a następnie do epoksydu allilowego 5(S)-trans-7,9-trans-11,14-cis-eikozatetrenoinowego (leukotrien A4). Leukotrieny są ważnymi mediatorami wielu stanów zapalnych i alergicznych. Mutacje w regionie promotora tego genu prowadzą do zmniejszonej odpowiedzi na leki przeciwleukotrienowe stosowane w leczeniu astmy i mogą być również związane z miażdżycą i kilkoma nowotworami. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S271 ludzkiego ALOX5 (NP_000689.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)