Kluczowe dokumenty
SAB5700392
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MET-Y1234/1235 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
AUTS9, DFNB97, HGFR, MET, RCCP2, c-Met
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
155
157
85
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.67 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1234/pTyr1235)
informacje o genach
human ... MET(4233)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the receptor tyrosine kinase family of proteins and the product of the proto-oncogene MET. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate alpha and beta subunits that are linked via disulfide bonds to form the mature receptor. Further processing of the beta subunit results in the formation of the M10 peptide, which has been shown to reduce lung fibrosis. Binding of its ligand, hepatocyte growth factor, induces dimerization and activation of the receptor, which plays a role in cellular survival, embryogenesis, and cellular migration and invasion. Mutations in this gene are associated with papillary renal cell carcinoma, hepatocellular carcinoma, and various head and neck cancers. Amplification and overexpression of this gene are also associated with multiple human cancers.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around Y1234 & Y1235 of human MET (NP_000236.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)