Kluczowe dokumenty
SAB5700316
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-MAX-S11produkowane u królików
Synonim(y):
MAX, bHLHd4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11
12
15
17
18
9
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.20 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer11)
informacje o genach
human ... MAX(4149)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix leucine zipper (bHLHZ). Jest w stanie tworzyć homodimery i heterodimery z innymi członkami rodziny, w tym Mad, Mxi1 i Myc. Myc jest onkoproteiną zaangażowaną w proliferację, różnicowanie i apoptozę komórek. Homodimery i heterodimery konkurują o wspólne miejsce docelowe DNA (pole E), a rearanżacja między tymi formami dimerów zapewnia złożony system regulacji transkrypcji. Stwierdzono, że mutacje tego genu są związane z dziedzicznym guzem chromochłonnym. Pseudogen tego genu znajduje się na długim ramieniu chromosomu 7. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Syntetyczny fosforylowany peptyd wokół S11 ludzkiego MAX (NP_002373.3).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)