Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700217
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DNAJB1produkowane u królików
Synonim(y):
DNAJB1, HSPF1, Hdj1, Hsp40, RSPH16B, Sis1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
27
38
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.58 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJB1(3337)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek DnaJ lub Hsp40 (białko szoku cieplnego 40 kD). Członkowie rodziny DNAJ charakteryzują się wysoce konserwatywnym odcinkiem aminokwasowym zwanym "domeną J" i funkcjonują jako jedna z dwóch głównych klas przyzwoitek molekularnych zaangażowanych w szeroki zakres zdarzeń komórkowych, takich jak fałdowanie białek i składanie oligomerycznych kompleksów białkowych. Kodowane białko jest chaperonem molekularnym, który stymuluje aktywność ATPazy białek szoku cieplnego Hsp70 w celu promowania fałdowania białek i zapobiegania agregacji nieprawidłowo sfałdowanych białek. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu.
Immunogen
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-340 ludzkiego DNAJB1 (NP_006136.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)