Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700201
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1CC antibody produced in rabbit
Synonim(y):
PP-1G, PP1C, PPP1CC, PPP1G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
36
38
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1.61 mg/ml
metody
ChIP: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP1CC(5501)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the protein phosphatase family, PP1 subfamily. PP1 is an ubiquitous serine/threonine phosphatase that regulates many cellular processes, including cell division. It is expressed in mammalian cells as three closely related isoforms, alpha, beta/delta and gamma, which have distinct localization patterns. This gene encodes the gamma isozyme. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-323 of human PPP1CC (NP_002701.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)