Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5700160
Sigma-Aldrich
Anti-TriMethyl-Histone H3-K4 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
H3.4, H3/g, H3FT, H3t, HIST1H3A, HIST3H3, Histone H3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.58 mg/ml
metody
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
trimethylation (Lys4)
informacje o genach
human ... H3-4(8290)
Opis ogólny
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H3 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is located separately from the other H3 genes that are in the histone gene cluster on chromosome 6p22-p21.3.
Immunogen
A synthetic methylated peptide corresponding to residues surrounding K4 of human histone H3
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1