Kluczowe dokumenty
SAB5700148
Sigma-Aldrich
Anti-PRDX2 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRDX2, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
mouse, human
metody:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
21
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
6.62 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX2(7001)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the peroxiredoxin family of antioxidant enzymes, which reduce hydrogen peroxide and alkyl hydroperoxides. The encoded protein plays an antioxidant protective role in cells, and it may contribute to the antiviral activity of CD8(+) T-cells. The crystal structure of this protein has been resolved to 2.7 angstroms. This protein prevents hemolytic anemia from oxidative stress by stabilizing hemoglobin, thus making this gene a therapeutic target for patients with hemolytic anemia. This protein may have a proliferative effect and play a role in cancer development or progression. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 5, 6, 10 and 13.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-142 of human PRDX2 (NP_859428.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)