Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700114
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H2B-K12 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GL105, H2B, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2BQ, HIST2H2BE, Histone H2B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.51 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys12)
informacje o genach
human ... H2BC21(8349)
Opis ogólny
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Two molecules of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4) form an octamer, around which approximately 146 bp of DNA is wrapped in repeating units, called nucleosomes. The linker histone, H1, interacts with linker DNA between nucleosomes and functions in the compaction of chromatin into higher order structures. This gene encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H2B family, and generates two transcripts through the use of the conserved stem-loop termination motif, and the polyA addition motif. The protein has antibacterial and antifungal antimicrobial activity.
Immunogen
A synthetic acetylated peptide around K12 of human Histone H2B (NP_003519.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1