Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB5700112
Sigma-Aldrich
Anti-GIT1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GIT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
19
84
85
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.16 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIT1(28964)
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-640 of human GIT1 (NP_054749.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1