Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
SAB5700108
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Histone H4-K5 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN, HIST1H4A, HIST2H4, HIST2H4A, Histone H4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
11
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.28 mg/ml
metody
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys5)
informacje o genach
human ... H4C14(8370)
Opis ogólny
Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. This structure consists of approximately 146 bp of DNA wrapped around a nucleosome, an octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The chromatin fiber is further compacted through the interaction of a linker histone, H1, with the DNA between the nucleosomes to form higher order chromatin structures. This gene is intronless and encodes a replication-dependent histone that is a member of the histone H4 family. Transcripts from this gene lack polyA tails; instead, they contain a palindromic termination element. This gene is found in a histone cluster on chromosome 1. This gene is one of four histone genes in the cluster that are duplicated; this record represents the centromeric copy.
Immunogen
A synthetic acetylated peptide around K5 of human Histone H4 (NP_001029249.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1