Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5700073
Sigma-Aldrich
Anti-SELENBP1 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
HEL-S-134P, LPSB, SBP56, SELENBP1, SP56, hSBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45
52
56
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
2.69 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SELENBP1(8991)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the selenium-binding protein family. Selenium is an essential nutrient that exhibits potent anticarcinogenic properties, and deficiency of selenium may cause certain neurologic diseases. The effects of selenium in preventing cancer and neurologic diseases may be mediated by selenium-binding proteins, and decreased expression of this gene may be associated with several types of cancer. The encoded protein may play a selenium-dependent role in ubiquitination/deubiquitination-mediated protein degradation. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 243-472 of human SELENBP1 (NP_003935.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)