Kluczowe dokumenty
SAB5700072
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGDIA antibody produced in rabbit
Synonim(y):
ARHGDIA, GDIA1, HEL-S-47e, NPHS8, RHOGDI, RHOGDI-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
polyclonal
application:
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse, human
metody:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
18
23
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.83 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGDIA(396)
Opis ogólny
This gene encodes a protein that plays a key role in the regulation of signaling through Rho GTPases. The encoded protein inhibits the disassociation of Rho family members from GDP (guanine diphosphate), thereby maintaining these factors in an inactive state. Activity of this protein is important in a variety of cellular processes, and expression of this gene may be altered in tumors. Mutations in this gene have been found in individuals with nephrotic syndrome, type 8. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-204 of human ARHGDIA (NP_001172006.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)