Kluczowe dokumenty
SAB5700064
Sigma-Aldrich
Anti-RBM14 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
COAA, PSP2, RBM14, SIP, SYTIP1, TMEM137
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
12
13
17
37
69
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
2.95 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM14(10432)
Opis ogólny
This gene encodes a ribonucleoprotein that functions as a general nuclear coactivator, and an RNA splicing modulator. This protein contains two RNA recognition motifs (RRM) at the N-terminus, and multiple hexapeptide repeat domain at the C-terminus that interacts with thyroid hormone receptor-binding protein (TRBP), and is required for transcription activation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms (with opposing effects on transcription) have been described for this gene.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-99 of human RBM14 (NP_006319.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1