SAB5600244
Anti-CD5 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM354, purified immunoglobulin
Synonim(y):
human T-cell surface glycoprotein CD5
About This Item
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM354, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200—1:500
western blot: 10000-25000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD5(921)
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2