Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Key Documents
SAB5600235
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H3 pan antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM188, purified immunoglobulin
Synonim(y):
H3 Histone, H3F3, H3FA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM188, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
vertebrates
metody
ELISA: 0.2-1 μg/mL
immunocytochemistry: 1-5 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.01— 0.25 μg/mL
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... H3C1(8350)
Specyficzność
This antibody reacts to all Histone H3 proteins, independent of post-translational modifications. No cross reactivity with other histone proteins.
Immunogen
A peptide corresponding to the C-terminus of human Histone H3
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2