SAB5600057
Anti-p38 MAPK Phospho (pT180/pY182) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM243, purified immunoglobulin
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM243, monoclonal
recombinant monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
informacje o genach
human ... MAPK14(1432)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2