SAB56000313
Królicze przeciwciało monoklonalne anty-OMP(Helicobacter Pylori)
clone RM410, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Polecane produkty
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM410, monoclonal
reaktywność gatunkowa
Helicobacter pylori
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: 0.01-0.2 μg/mL
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB56000313-100UG | 4065266952049 |