Kluczowe dokumenty
SAB56000295
Sigma-Aldrich
Anti-CD8a Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM395, affinity purified immunoglobulin
Synonim(y):
Carbamoyl-phosphate synthase [ammonia], mitochondrial, Carbamoyl-phosphate synthetase I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
RM395, monoclonal
recombinant monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
citations:
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM395, monoclonal
recombinant monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:5000-1:10000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CPS1(1372)
Specyficzność
This antibody reacts to CPS1
Immunogen
A peptide corresponding to the N-terminus of human CPS1 (Carbamoyl-Phosphate Synthase). This antibody may also react to mouse or rat CPS1, as predicted by immunogen homology
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)