SAB5500151
Anti-Neutrophil Elastase antibody, Rabbit monoclonal
clone SP203, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP203, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
metody
immunohistochemistry: 1:100
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELANE(1991)
Opis ogólny
Elastaza neutrofilowa (NE) jest monomerycznym białkiem, kodowanym przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3. Białko ma masę cząsteczkową 25 kDa i jest obecne głównie w ziarnistościach neutrofili (zlokalizowanych w cytoplazmie neutrofili).
Elastaza neutrofilowa jest proteinazą serynową syntetyzowaną przez promielocyty i promonocyty. Jest wydzielana przez neutrofile w celu degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej i niszczenia bakterii. Jest stosowana jako marker komórek białaczki szpikowej.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego białka elastazy neutrofilowej.
Działania biochem./fizjol.
Elastaza neutrofilowa (NE) jest kluczowym czynnikiem wywołującym stan zapalny w wielu sercowo-płucnych i ogólnoustrojowych stanach zapalnych i autoimmunologicznych. Kodowane białko katalizuje rozszczepienie syntetazy tyrozylo-tRNA w celu wytworzenia domen cytokinowych, które stymulują chemotaksję neutrofili. Ponadto NE ułatwia również wydzielanie chemoatraktantu neutrofili, interleukiny-8 z komórek śródbłonka.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego oczyszczonego przez białko A/G w buforze PBS/1% BSA o pH 7,6 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Franz von Nussbaum et al.
ChemMedChem, 11(2), 199-206 (2015-09-04)
Human neutrophil elastase (HNE) is a key driver of inflammation in many cardiopulmonary and systemic inflammatory and autoimmune conditions. Overshooting high HNE activity is the consequence of a disrupted protease-antiprotease balance. Accordingly, there has been an intensive search for potent
Mutations in ELA2, encoding neutrophil elastase, define a 21-day biological clock in cyclic haematopoiesis
Horwitz M, et al.
Nature Genetics, 23(4), 433-433 (1999)