Kluczowe dokumenty
SAB5300517
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AURKB antibody produced in mouse
clone 13E8D3, ascites fluid
Synonim(y):
AURKB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13E8D3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AURKB(9212)
Immunogen
Purified recombinant fragment of AURKB expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against AURKB
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah L Larsen et al.
BMC cancer, 15, 239-239 (2015-04-18)
Resistance to antiestrogen therapy is a major clinical challenge in the treatment of estrogen receptor α (ER)-positive breast cancer. The aim of the study was to explore the growth promoting pathways of antiestrogen resistant breast cancer cells to identify biomarkers