Kluczowe dokumenty
SAB5300460
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-G6PD antibody produced in mouse
clone 2H7, ascites fluid
Synonim(y):
G6PD1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (d)
FACS
IHC
WB
klon:
2H7, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H7, monoclonal
masa cząsteczkowa
59 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... G6PD(2539)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human G6PD expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against G6PD
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naoki Mine et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(9), 2215-2225 (2014-07-24)
CBP501 is an anticancer drug candidate that was investigated in two randomized phase II clinical trials for patients with nonsquamous non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma (MPM). CBP501 has been shown to have two mechanisms of action