Kluczowe dokumenty
SAB5300394
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTK2B antibody produced in mouse
clone 5E2D5, ascites fluid
Synonim(y):
CAKB, FAK2, FRNK, PKB, PTK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E2D5, monoclonal
masa cząsteczkowa
115.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PYK2(2185)
Opis ogólny
Kinaza białkowo-tyrozynowa 2 β (PTK2B) jest członkiem rodziny kinaz ogniskowej adhezji, która ulega ekspresji w mózgu. Kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment PYK2 (aa815-997) wyrażony w E.coli.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko PYK2
Działania biochem./fizjol.
Białkowa kinaza tyrozynowa 2 β (PTK2B) bierze udział w szlaku sygnałowym, w którym pośredniczy β2 i aktywuje szlak kinazy białkowej aktywowanej mitogenami. Wykazano, że białko to jest regulowane w górę w wielu nowotworach. PTK2B odgrywa również rolę w proliferacji i migracji komórek. Reguluje kanały jonowe, które są indukowane przez wapń.
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Steblyanko et al.
The Journal of biological chemistry, 290(19), 11833-11842 (2015-03-18)
Integrin engagement on lymphocytes initiates "outside-in" signaling that is required for cytoskeleton remodeling and the formation of the synaptic interface. However, the mechanism by which the "outside-in" signal contributes to receptor-mediated intracellular signaling that regulates the kinetics of granule delivery
Heval M Ozgen et al.
Journal of autism and developmental disorders, 39(2), 322-329 (2008-08-13)
Autism spectrum disorders (ASDs) are a group of neurodevelopmental disorders with a strong genetic etiology. Cytogenetic abnormalities have been detected in 5-10% of the patients with autism. In this study, we present the clinical, cytogenetic and array-comparative genomic hybridization (array-CGH)
Elinor Y Gottschalk et al.
Journal of virology, 89(17), 9103-9114 (2015-06-26)
The infectious process of human papillomaviruses (HPVs) has been studied considerably, and many cellular components required for viral entry and trafficking continue to be revealed. In this study, we investigated the role of the nonreceptor tyrosine kinase Pyk2 during HPV16
Yu Zhang et al.
Blood, 124(17), 2675-2686 (2014-09-14)
Proline-rich tyrosine kinase 2 (Pyk2) is a member of the focal adhesion kinase family that has been recently linked to tumor development. However, its role in modulating multiple myeloma (MM) biology and disease progression remains unexplored. We first demonstrated that