Kluczowe dokumenty
SAB5300358
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-USP7 antibody produced in mouse
clone 5F11, ascites fluid
Synonim(y):
HAUSP, TEF1, USP7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (d)
WB
klon:
5F11, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F11, monoclonal
masa cząsteczkowa
128 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HAUSP(7874)
Immunogen
Purified recombinant fragment of human HAUSP expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HAUSP
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kathryne E Taylor et al.
Journal of virology, 88(14), 8091-8101 (2014-05-09)
The immediate-early protein ICP0 from herpes simplex virus 1 (HSV-1) plays pleiotropic roles in promoting viral lytic replication and reactivation from latency. Most of the known actions of ICP0 occur in the nucleus and are thought to involve the E3