Kluczowe dokumenty
SAB5300161
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ractopamine antibody produced in mouse
clone Rac1, ascites fluid
Synonim(y):
N/A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Rac1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Rac-OVA.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko Ractopamine
Postać fizyczna
Płyn puchlinowy zawierający 0,03% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cansu Karabiyik et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 28(4), 569-580 (2017-09-30)
The Rho GTPase Rac1 is a multifunctional protein involved in distinct pathways ranging from development to pathology. The aim of the present study was to unravel the contribution of neuronal Rac1 in regulating the response to brain injury induced by
Diane Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 286(18), 16140-16149 (2011-04-02)
Mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are currently the most common genetic cause of familial late-onset Parkinson disease, which is clinically indistinguishable from idiopathic disease. The most common pathological mutation in LRRK2, G2019S LRRK2, is known to cause neurite
Y R Juste et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1880, 703-727 (2019-01-06)
Chaperone-mediated autophagy (CMA) is a selective type of autophagy whereby a specific subset of intracellular proteins is targeted to the lysosome for degradation. These proteins are identified by a chaperone that targets them to lysosomes. There, they are translocated into