Key Documents
SAB5300158
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BSA antibody produced in mouse
clone 3H6, ascites fluid
Synonim(y):
N/A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALB(213)
Immunogen
Bovine serum albumin.
Mouse monoclonal antibody raised against BSA
Postać fizyczna
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah R Barger et al.
Nature communications, 10(1), 1249-1249 (2019-03-21)
Phagocytosis of invading pathogens or cellular debris requires a dramatic change in cell shape driven by actin polymerization. For antibody-covered targets, phagocytosis is thought to proceed through the sequential engagement of Fc-receptors on the phagocyte with antibodies on the target