Kluczowe dokumenty
SAB5300157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Clenbuterol antibody produced in mouse
clone 1F8B10B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
N/A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (d)
klon:
1F8B10B7, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
direct ELISA: 1:10,000
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8B10B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Clenbuterol-KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against Clenbuterol
Postać fizyczna
Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)