Key Documents
SAB5202184
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kir6.1 antibody produced in mouse
clone S366-60
Synonim(y):
Mouse Monoclonal Anti-KCNJ8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S366-60, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Fusion protein amino acids 306-424 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kir6.1
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2