Kluczowe dokumenty
SAB5201918
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 594 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-PDIA3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 594 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9
monoclonal
opis
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
target molecular weight: 57 kDa
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human (Tested)
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA3(2923)
Immunogen
Gatunki immunogenów: Człowiek
Opis immunogenu: Ludzkie rekombinowane białko ERp57 (Grp58) odpowiadające aminokwasom 25-505 (znakowane his).
Region immunogenu: Inne - należy podać w dodatkowych szczegółach produktu
Typ immunogenu: Rekombinowane białko
Zastosowanie
Western blotting
Rozcieńczenie 1:1000
Używany typ tkanki/komórki: Lizat komórek HeLa
Immunofluorescencja
Rozcieńczenie 1:100
Używany typ tkanki/komórki: HeLa
Postać fizyczna
50% glicerol, 0,09% azydek sodu
PBS pH 7,4
Uwaga dotycząca przygotowania
Pochodzi z hodowli komórkowej/tkankowej
Przechowywanie i stabilność
Chronić przed światłem; unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania. Przechowywać w temperaturze -20 °C długoterminowo, 2-8 °C krótkoterminowo.
Inne uwagi
Dodatkowe szczegóły produktu:
Region immunogenu: Aminokwasy 25-505
Data wygaśnięcia partii / data ponownego testu: Wygasa 1 rok od zakupu
Target/Gene Description: ERp57, also known as Glucose Regulated Protein 58 (Grp58), Hormone-Induced Protein-70 (HIP-70) and microsomal Carnitine Palmitoyltransferase, is a member of the protein disulfide isomerase family, containing two canonical CXHC tetrapeptide active site motifs (1-5). It has quite a few diverse roles. It functions as an accessory oxidoreductase involved in disulfide bond formation. In the ER, ERp57 interacts with membrane bound calnexin and soluble calreticulin (lectin chaperones) via their praline rich P-domain arms. Lectin chaperones bind nascent non-native glycoproteins, and position ERp57 to act upon the immature or misfolded glycoproteins that possess mono-glycosylated side chains. ERp57 deletion impairs posttranslational phases of influenza hema-glutinin folding, and causes accelerated release of MHC-I molecules, resulting in the coupling of sub-optimal peptides and reduced expression and stability on the cell surface . ERp57 also contains two thioredoxin active-site sequences, CGHC and an estrogen-binding domain. ERp57 is induced by both estrogen and leuteinizing-hormone-releasing hormone in the hippocampus .
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)