Kluczowe dokumenty
SAB5201915
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-PDIA3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 390 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F9
monoclonal
opis
target molecular weight: 57 kDa
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human (Tested)
opakowanie
pkg of 100 μg
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG2b
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDIA3(2923)
Immunogen
Typ immunogenu: Rekombinowane białko
Gatunki immunogenów: Człowiek
Region immunogenu: Patrz sekcja Uwagi/Inne
Opis immunogenu: Ludzkie rekombinowane białko ERp57 (Grp58) odpowiadające aminokwasom 25-505 (znakowane his).
Zastosowanie
Western blotting
Rozcieńczenie 1:1000
Używany typ tkanki/komórki: Lizat komórek HeLa
Immunofluorescencja
Rozcieńczenie 1:100
Używany typ tkanki/komórki: HeLa
Opis wartości docelowych
ERp57, znana również jako białko regulowane glukozą 58 (Grp58), białko indukowane hormonem-70 (HIP-70) i mikrosomalna palmitoilotransferaza karnityny, jest członkiem rodziny izomeraz disiarczkowych białek, zawierającej dwa kanoniczne motywy miejsca aktywnego tetrapeptydu CXHC (1-5). Pełni ona wiele różnych ról. Funkcjonuje jako dodatkowa oksydoreduktaza zaangażowana w tworzenie wiązań dwusiarczkowych. W ER, ERp57 oddziałuje z kaleksyną związaną z błoną i rozpuszczalną kalretikuliną (chaperony lektynowe) poprzez ich bogate w pralinę ramiona domeny P. Chaperony lektynowe wiążą powstające nierodzime glikoproteiny i pozycjonują ERp57 do działania na niedojrzałe lub nieprawidłowo sfałdowane glikoproteiny, które posiadają monoglikozylowane łańcuchy boczne. Delecja ERp57 upośledza potranslacyjne fazy fałdowania hema-glutyniny grypy i powoduje przyspieszone uwalnianie cząsteczek MHC-I, co skutkuje sprzężeniem nieoptymalnych peptydów oraz zmniejszoną ekspresją i stabilnością na powierzchni komórki. ERp57 zawiera również dwie sekwencje tioredoksyny w miejscu aktywnym, CGHC i domenę wiążącą estrogen. ERp57 jest indukowany zarówno przez estrogen, jak i hormon uwalniający hormon leuteinizujący w hipokampie.
Postać fizyczna
50% glicerol, 0,09% azydek sodu
PBS pH 7,4
Uwaga dotycząca przygotowania
Pochodzi z hodowli komórkowej/tkankowej
Przechowywanie i stabilność
Chronić przed światłem; unikać powtarzających się cykli zamrażania-rozmrażania. Przechowywać w temperaturze -20 °C długoterminowo, 2-8 °C krótkoterminowo.
Inne uwagi
Dodatkowe szczegóły produktu:
Region immunogenu: Aminokwasy 25-505
Data ważności partii / data ponownego testu: Wygasa 1 rok od zakupu
Inne:
Region immunogenu: Aminokwasy 25-505
Purification method: Protein G purified
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)