Kluczowe dokumenty
SAB5201826
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha-Atto 488 antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
białko sprzężone:
Atto 488 conjugate
application:
IHC
WB
klon:
14E10, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
rat, mouse
citations:
metody:
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
14E10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
85kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
Postać fizyczna
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)