Kluczowe dokumenty
SAB5201753
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-Tcp1alfa - Atto 390
clone 91a, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Ccta, Anti-Tric, Anty-AI528772
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 390 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
91a, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 60 kDa
reaktywność gatunkowa
monkey, mouse, Caenorhabditis elegans, rabbit, human, dog, pig, hamster, bovine, Drosophila melanogaster, rat, guinea pig, Saccharomyces cerevisiae
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tcp1(21454)
Powiązane kategorie
Immunogen
Rekombinowany mysi fragment białka TCP1 alfa (region terminalu karboksylowego).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nanoscale organization of nicotinic aceylcholine receptors by stimulated emission depletion microscopy.
Neuroscience, 144(1), 135-143 (2007)
Stimulated emission depletion-based raster image correlation spectroscopy reveals biomolecular dynamics in live cells.
Hedde P.N.; et al.
Nature Communications, 4, 2093-2093 (2013)
Munc18-1 Tuning of Vesicle Merger and Fusion Pore Properties.
Jorgacevski, J.; et al.
The Journal of Neuroscience, 31(24), 9055-9066 (2011)
SNARE Function Is Not Involved in Early Endosome Docking.
Geumann, U.; et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(12), 5327-5337 (2008)
STED Nanoscopy in Living Cells Using Fluorogen Activating Proteins.
Fitzpatrick, JA.; et al.
Bioconjugate Chemistry, 20(10), 1843-1847 (2009)